1-Cyclopentenylboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR360110-5G
APOSOR360110-5GEA
74.1
EUR
APOSOR360110-5G
1-Cyclopentenylboronsäurepinakolester
1-Cyclopentenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₁H₁₉BO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08669391 CAS-Nummer: 287944-10-9 |