Oxindol-6-boronsäurepinakolester 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
6-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)indolin-2-one
OR360115-1G
APOSOR360115-1GEA
128
EUR
APOSOR360115-1G
Oxindol-6-boronsäurepinakolester 95+%
Oxindol-6-boronsäurepinakolester
Formel:
C₁₄H₁₈BNO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11855965 CAS-Nummer: 893441-85-5 |