1-Phenyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
1-Phenylpyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-Phenyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
OR360116-1G
APOSOR360116-1GEA
104
EUR
APOSOR360116-1G
1-Phenyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole 97%
1-Phenyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
Formel:
C₁₅H₁₉BN₂O₂ Molecular Weight: 270,1346 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12400941 CAS-Nummer: 1002334-12-4 |