3-((Dimethylamino)methyl)phenylboronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-(N,N-Dimethylaminomethyl)phenylboronic acid
OR360120-1G
APOSOR360120-1GEA 106 EUR
APOSOR360120-1G
3-((Dimethylamino)methyl)phenylboronic acid 95%
3-((Dimethylamino)methyl)phenylboronic acid
Formel: C₉H₁₄BNO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 819849-22-4