2,6-Dimethyl-4-pyridinboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2,6-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
OR360125-1G
APOSOR360125-1GEA 65.4 EUR
APOSOR360125-1G
2,6-Dimethyl-4-pyridinboronsäurepinakolester
2,6-Dimethyl-4-pyridinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₂₀BNO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11617853
CAS-Nummer: 325142-95-8