n-Pentylboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR360127-25G
APOSOR360127-25GEA
79.9
EUR
APOSOR360127-25G
n-Pentylboronic acid 98%
n-Pentylboronic acid
Formel:
C₅H₁₃BO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01074651 CAS-Nummer: 4737-50-2 |