3-Ethylphenylboronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR360133-1G
APOSOR360133-1GEA 104 EUR
APOSOR360133-1G
3-Ethylphenylboronic acid 97%
3-Ethylphenylboronic acid
Formel: C₈H₁₁BO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD06657721
CAS-Nummer: 90555-65-0