3-(Morpholino)phenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: (3-Morpholinophenyl)boronic acid
OR360139-5G
APOSOR360139-5GEA 178 EUR
APOSOR360139-5G
3-(Morpholino)phenylboronsäure 97%
3-(Morpholino)phenylboronsäure
Formel: C₁₀H₁₄BNO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03412095
CAS-Nummer: 863377-22-4