2-Chlor-5-pyrimidinboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chloropyrimidine-5-boronic acid
OR360157-25G
APOSOR360157-25GEA
59.6
EUR
APOSOR360157-25G
2-Chlor-5-pyrimidinboronsäure
2-Chloro-5-pyrimidineboronic acid
Formel:
C₄H₄BClN₂O₂ Molecular Weight: 158.35 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08063113 CAS-Nummer: 1003845-06-4 |