3-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-(t-Butoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester, tert-Butyl 3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
OR360166-1G
APOSOR360166-1GEA
21.9
EUR
APOSOR360166-1G
3-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester 97%
3-(tert-Butoxycarbonyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₇H₂₅BO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03453057 CAS-Nummer: 903895-48-7 |