2-Methoxy-1-naphthalinboronsäure 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR360184-1G
APOSOR360184-1GEA
65.4
EUR
APOSOR360184-1G
2-Methoxy-1-naphthalinboronsäure 98+%
2-Methoxy-1-naphthaleneboronic acid
Formel:
C₁₁H₁₁BO₃ Molecular Weight: 202,0100 g/mol Schmelzpunkt: 125…130 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD11044173 CAS-Nummer: 104116-17-8 |