5-Methyl-4-bromothiophen-2-ylboronic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Bromo-5-methylthiophene-2-boronic acid, (4-Bromo-5-methylthiophen-2-yl)boronic acid
OR360220-250MG
APOSOR360220-250MGEA
150
EUR
APOSOR360220-250MG
5-Methyl-4-bromothiophen-2-ylboronic acid 95+%
5-Methyl-4-bromothiophen-2-ylboronic acid
Formel:
C₅H₆BBrO₂S Molecular Weight: 220,88 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09952079 CAS-Nummer: 154566-69-5 |