4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR360226-1G OR360226-25G OR360226-5G
APOSOR360226-1GEA 0 EUR
APOSOR360226-1G APOSOR360226-25G APOSOR360226-5G
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronsäurepinakolester
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₄H₂₂BNO₂
Schmelzpunkt: 124…126 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05663854
CAS-Nummer: 171364-78-6