2,4-Dimethoxyphenylboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(2,4-Dimethoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR360230-5G
APOSOR360230-5GEA
84.1
EUR
APOSOR360230-5G
2,4-Dimethoxyphenylboronsäurepinakolester 97%
2,4-Dimethoxyphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₄H₂₁BO₄ Molecular Weight: 264.13 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06795688 CAS-Nummer: 214360-69-7 |