2-Hydroxy-5-methylphenylboronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(2-Hydroxy-5-methylphenyl)boronic acid
OR360235-1G
APOSOR360235-1GEA
114
EUR
APOSOR360235-1G
2-Hydroxy-5-methylphenylboronic acid 97%
2-Hydroxy-5-methylphenylboronic acid
Formel:
C₇H₉BO₃ Molecular Weight: 151.956 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09839105 CAS-Nummer: 259209-21-7 |