4-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(Morpholinomethyl)benzeneboronic acid, [4-(Morpholin-4-ylmethyl)phenyl]boronic acid
OR360236-1G
APOSOR360236-1GEA
62.5
EUR
APOSOR360236-1G
4-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid 98%
4-(Morpholinomethyl)phenylboronic acid
Formel:
C₁₁H₁₆BNO₃ Molecular Weight: 221,06 g/mol Schmelzpunkt: 81…85 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD06801707 CAS-Nummer: 279262-23-6 |