3-Butoxyphenylboronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR360240-25G
APOSOR360240-25GEA
119
EUR
APOSOR360240-25G
3-Butoxyphenylboronic acid 97%
3-Butoxyphenylboronic acid
Formel:
C₁₀H₁₅BO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03427053 CAS-Nummer: 352534-81-7 |