2-Methoxy-4-methyl-5-pyridinboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Methoxy-4-methylpyridin-3-ylboronic acid, 2-Methoxy-4-methylpyridine-5-boronic acid
OR360255-250MG
APOSOR360255-250MGEA
40.6
EUR
APOSOR360255-250MG
2-Methoxy-4-methyl-5-pyridinboronsäure
2-Methoxy-4-methyl-5-pyridinboronsäure
Formel:
C₇H₁₀BNO₃ Molecular Weight: 166,97 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD07368880 CAS-Nummer: 503184-35-8 |