4-Cyano-3-methoxyphenylboronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(4-Cyano-3-methoxyphenyl)boronic acid
OR360261-250MG
APOSOR360261-250MGEA
85.7
EUR
APOSOR360261-250MG
4-Cyano-3-methoxyphenylboronic acid 97%
4-Cyano-3-methoxyphenylboronic acid
Formel:
C₈H₈BNO₃ Molecular Weight: 176,965 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD10696655 CAS-Nummer: 677777-45-6 |