2-Morpholinopyrimidin-5-ylboronic acid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR360280-250MG
APOSOR360280-250MGEA
75.4
EUR
APOSOR360280-250MG
2-Morpholinopyrimidin-5-ylboronic acid 95%
2-Morpholinopyrimidin-5-ylboronic acid
Formel:
C₈H₁₂BN₃O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07375148 CAS-Nummer: 870521-33-8 |