2-Isopropoxy-5-pyridinboronsäurepinakolester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Isopropoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 2-(6-Isopropoxy-3-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 6-Isopropoxy-3-pyridylboronic acid Pinacol ester, 2-Isopropoxypyridine-5-boronic acid pinacol ester
OR360292-5G
APOSOR360292-5GEA
212
EUR
APOSOR360292-5G
2-Isopropoxy-5-pyridinboronsäurepinakolester 98%
2-Isopropoxy-5-pyridinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₄H₂₂BNO₃ Molecular Weight: 263.14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368871 CAS-Nummer: 871839-91-7 |