2-(4-Morpholino)-5-pyrimidinboronsäurepinakolester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-(5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidin-2-yl)morpholine, 2-(4-Morpholino)pyrimidine-5-boronic acid, pinacol eser, 2-(4-Morpholino)pyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester
OR360308-1G
APOSOR360308-1GEA
62.5
EUR
APOSOR360308-1G
2-(4-Morpholino)-5-pyrimidinboronsäurepinakolester 97%
2-(4-Morpholino)-5-pyrimidinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₄H₂₂BN₃O₃ Molecular Weight: 291,1538 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD07368246 CAS-Nummer: 957198-30-0 |