4-Brom-2-nitrophenylboronsäure 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(4-Bromo-2-nitrophenyl)boronic acid
OR360333-250MG
APOSOR360333-250MGEA
120
EUR
APOSOR360333-250MG
4-Brom-2-nitrophenylboronsäure 95+%
4-Brom-2-nitrophenylboronsäure
Formel:
C₆H₅BBrNO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12025992 CAS-Nummer: 860034-11-3 |