2,4,6-Triisopropylphenylboronsäuredimethylester 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Dimethyl (2,4,6-triisopropylphenyl)boronate
OR360429-250MG
APOSOR360429-250MGEA
116
EUR
APOSOR360429-250MG
2,4,6-Triisopropylphenylboronsäuredimethylester 96%
2,4,6-Triisopropylphenylboronsäuredimethylester
Formel:
C₁₇H₂₉BO₂ Molecular Weight: 276,2220 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09265170 CAS-Nummer: 145434-22-6 |