4-(2-Methylphenyl)phenylboronic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(2'-Methyl-[1,1'-biphenyl]-4-yl)boronic acid
OR360438-250MG
APOSOR360438-250MGEA
48
EUR
APOSOR360438-250MG
4-(2-Methylphenyl)phenylboronic acid 95+%
4-(2-Methylphenyl)phenylboronic acid
Formel:
C₁₃H₁₃BO₂ Molecular Weight: 212.052 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08701726 CAS-Nummer: 491595-36-9 |