1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-boronsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid
OR360564-1G
APOSOR360564-1GEA
53.8
EUR
APOSOR360564-1G
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazol-4-boronsäure 96%
1,3,5-Trimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid
Formel:
C₆H₁₁BN₂O₂ Molecular Weight: 153,9800 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11183310 CAS-Nummer: 847818-62-6 |