(S)-2,2'-Dimethoxy-1,1'-binaphthalin-3,3'-diboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(2,2'-Dimethoxy-[1,1'-binaphthalene]-3,3'-diyl)diboronic acid, (S)-2,2'-Dimethoxy-1,1'-binaphthyl-3,3'-diboronic acid
OR360578-1G
APOSOR360578-1GEA
144
EUR
APOSOR360578-1G
(S)-2,2'-Dimethoxy-1,1'-binaphthalin-3,3'-diboronsäure 98%
(S)-2,2'-Dimethoxy-1,1'-binaphthalin-3,3'-diboronsäure
Formel:
C₂₂H₂₀B₂O₆ Molecular Weight: 402,02 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09027249 CAS-Nummer: 220204-00-2 |