Benzofuran-7-boronic acid, pinacol ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR360666-250MG
APOSOR360666-250MGEA
116
EUR
APOSOR360666-250MG
Benzofuran-7-boronic acid, pinacol ester 97%
Benzofuran-7-boronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₄H₁₇BO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13810042 CAS-Nummer: 1192755-14-8 |