1-Boc-5-chlor-3-indolboronsäurepinakolester 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl 5-chloro-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole-1-carboxylate
OR360719-250MG
APOSOR360719-250MGEA
72.5
EUR
APOSOR360719-250MG
1-Boc-5-chlor-3-indolboronsäurepinakolester 95+%
1-Boc-5-chlor-3-indolboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₉H₂₅BClNO₄ Molecular Weight: 377,6701 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15143612 CAS-Nummer: 1218790-30-7 |