1-Boc-6-chlor-3-indolboronsäurepinakolester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
tert-Butyl 6-chloro-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole-1-carboxylate
OR360720-250MG
APOSOR360720-250MGEA
248
EUR
APOSOR360720-250MG
1-Boc-6-chlor-3-indolboronsäurepinakolester 98%
1-Boc-6-chlor-3-indolboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₉H₂₅BClNO₄ Molecular Weight: 377,6701 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15143606 CAS-Nummer: 1218790-24-9 |