Boric acid, pinacol ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR360754-5G
OR360754-1G
APOSOR360754-5GEA
330
EUR
APOSOR360754-5G
APOSOR360754-1G
Boric acid, pinacol ester 97%
Boric acid, pinacol ester
Formel:
C₆H₁₃BO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD15143603 CAS-Nummer: 25240-59-9 |