2-Carboxyphenylboronic acid, pinacol ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
OR360890-5G
APOSOR360890-5GEA
102
EUR
APOSOR360890-5G
2-Carboxyphenylboronic acid, pinacol ester 97%
2-Carboxyphenylboronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₃H₁₇BO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08458199 CAS-Nummer: 1187591-17-8 |