2,1,3-Benzoxadiazole-5-carbohydrazide
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,1,3-Benzoxadiazole-5-carboxylic acid hydrazide, Benzofurazan-5-carboxylic acid hydrazide
OR3609-1G
APOSOR3609-1GEA 219 EUR
APOSOR3609-1G
2,1,3-Benzoxadiazole-5-carbohydrazide
2,1,3-Benzoxadiazole-5-carbohydrazide
Formel: C₇H₆N₄O₂
Molecular Weight: 178,148 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00276976
CAS-Nummer: 175203-93-7