3-Chlor-5-hydroxyphenylboronsäure 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(3-Chloro-5-hydroxyphenyl)boronic acid
OR360937-250MG
APOSOR360937-250MGEA
49.3
EUR
APOSOR360937-250MG
3-Chlor-5-hydroxyphenylboronsäure 95+%
3-Chlor-5-hydroxyphenylboronsäure
Formel:
C₆H₆BClO₃ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD15143456 CAS-Nummer: 1214900-52-3 |