4-Chloro-2-methylphenylboronic acid, pinacol ester 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR360972-5G
APOSOR360972-5GEA
55.1
EUR
APOSOR360972-5G
4-Chloro-2-methylphenylboronic acid, pinacol ester 95+%
4-Chloro-2-methylphenylboronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₃H₁₈BClO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD18729895 CAS-Nummer: 1030832-75-7 |