2-(Cyanmethoxy)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR361023-100MG
APOSOR361023-100MGEA
132
EUR
APOSOR361023-100MG
2-(Cyanmethoxy)phenylboronsäure 98%
2-(Cyanmethoxy)phenylboronsäure
Formel:
C₈H₈BNO₃ Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD09908171 CAS-Nummer: 947533-29-1 |