3-Cyano-5-methylphenylboronic acid, pinacol ester 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR361035-1G
APOSOR361035-1GEA 81.2 EUR
APOSOR361035-1G
3-Cyano-5-methylphenylboronic acid, pinacol ester 95+%
3-Cyano-5-methylphenylboronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₄H₁₈BNO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD18383798
CAS-Nummer: 1220219-59-9