2,4-Dichlorphenylboronsäurepinakolester 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(2,4-Dichlorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR361114-5G
APOSOR361114-5GEA
151
EUR
APOSOR361114-5G
2,4-Dichlorphenylboronsäurepinakolester 96%
2,4-Dichlorphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₂H₁₅BCl₂O₂ Molecular Weight: 272.97 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06795660 CAS-Nummer: 68716-50-7 |