2,3-Dihydro-1-benzofuran-7-boronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(2,3-Dihydrobenzofuran-7-yl)boronic acid
OR361124-1G
APOSOR361124-1GEA
72.5
EUR
APOSOR361124-1G
2,3-Dihydro-1-benzofuran-7-boronic acid 98%
2,3-Dihydro-1-benzofuran-7-boronic acid
Formel:
C₈H₉BO₃ Molecular Weight: 163,966 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06801700 CAS-Nummer: 685514-61-8 |