2,3-Dihydrobenzofuran-7-boronic acid, pinacol ester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-(2,3-Dihydrobenzofuran-7-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR361126-250MG
APOSOR361126-250MGEA
77
EUR
APOSOR361126-250MG
2,3-Dihydrobenzofuran-7-boronic acid, pinacol ester 98%
2,3-Dihydrobenzofuran-7-boronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₄H₁₉BO₃ Molecular Weight: 246,11 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD11109314 CAS-Nummer: 934586-50-2 |