3-((1,3-Dioxolan-2-yl)methoxy)phenylboronic acid, pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR361181-250MG
APOSOR361181-250MGEA
128
EUR
APOSOR361181-250MG
3-((1,3-Dioxolan-2-yl)methoxy)phenylboronic acid, pinacol ester
3-((1,3-Dioxolan-2-yl)methoxy)phenylboronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₆H₂₃BO₅ Molecular Weight: 306,162 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06657708 CAS-Nummer: 850411-08-4 |