7-Chloro-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR3612-1G
APOSOR3612-1GEA 310 EUR
APOSOR3612-1G
7-Chloro-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
7-Chloro-2-methylquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₁H₈ClNO₂
Molecular Weight: 221,64 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05863549
CAS-Nummer: 171270-39-6