5-Formylfuran-2-boronic acid, pinacol ester 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR361230-5G
APOSOR361230-5GEA
26.1
EUR
APOSOR361230-5G
5-Formylfuran-2-boronic acid, pinacol ester 95%
5-Formylfuran-2-boronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₁H₁₅BO₄ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD16295105 CAS-Nummer: 273731-82-1 |