2-Hydroxymethylthiophen-4-boronic acid, pinacol ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiophen-2-yl)methanol
OR361268-250MG
APOSOR361268-250MGEA
72.5
EUR
APOSOR361268-250MG
2-Hydroxymethylthiophen-4-boronic acid, pinacol ester 97%
2-Hydroxymethylthiophen-4-boronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₁H₁₇BO₃S Molecular Weight: 240,127 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08706011 CAS-Nummer: 864754-05-2 |