4-(Methoxycarbonyl)cyclohexene-1-boronic acid, pinacol ester 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclohex-3-enecarboxylate
OR361328-250MG
APOSOR361328-250MGEA 55.1 EUR
APOSOR361328-250MG
4-(Methoxycarbonyl)cyclohexene-1-boronic acid, pinacol ester 97%
4-(Methoxycarbonyl)cyclohexene-1-boronic acid, pinacol ester
Formel: C₁₄H₂₃BO₄
Molecular Weight: 266.141 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11520532
CAS-Nummer: 151075-20-6