4-(Methoxycarbonylmethyl)phenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(4-(2-Methoxy-2-oxoethyl)phenyl)boronic acid
OR361341-1G
APOSOR361341-1GEA
108
EUR
APOSOR361341-1G
4-(Methoxycarbonylmethyl)phenylboronsäure 97%
4-(Methoxycarbonylmethyl)phenylboronsäure
Formel:
C₉H₁₁BO₄ Molecular Weight: 193,9922 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD09997796 CAS-Nummer: 454185-96-7 |