4-Methoxycarbonyl-3-nitrophenylboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR361348-1G
APOSOR361348-1GEA
48
EUR
APOSOR361348-1G
4-Methoxycarbonyl-3-nitrophenylboronic acid 98%
4-Methoxycarbonyl-3-nitrophenylboronic acid
Formel:
C₈H₈BNO₆ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD12032027 CAS-Nummer: 85107-56-8 |