3-Methoxy-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Methyl 2-Methoxy-4-(4,4,5,5-tetraMethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoate
OR361370-1G
APOSOR361370-1GEA
72.5
EUR
APOSOR361370-1G
3-Methoxy-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 96%
3-Methoxy-4-(methoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₅H₂₁BO₅ Molecular Weight: 292.14 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06797992 CAS-Nummer: 603122-40-3 |