3-(2-Methoxy-2-oxoethyl)phenylboronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR361388-250MG
APOSOR361388-250MGEA 41.6 EUR
APOSOR361388-250MG
3-(2-Methoxy-2-oxoethyl)phenylboronic acid 97%
3-(2-Methoxy-2-oxoethyl)phenylboronic acid
Formel: C₉H₁₁BO₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03425946
CAS-Nummer: 643094-11-5