2-Methoxypyrimidin-5-ylboronic acid, pinacol ester 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR361403-250MG
APOSOR361403-250MGEA
60.9
EUR
APOSOR361403-250MG
2-Methoxypyrimidin-5-ylboronic acid, pinacol ester 95+%
2-Methoxypyrimidin-5-ylboronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₁H₁₇BN₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD13182190 CAS-Nummer: 1052686-60-8 |